Få mere at vide
4-Fluorophenyl chloroformate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10414473 1 g Glasflaske 1g
10093620 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10414473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308320010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38377-38-7
Molekylær formel C7H4ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.56
MDL nummer MFCD00013257
InChI nøgle MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
PubChem CID 2733256
IUPAC navn (4-fluorophenyl) carbonochloridate
SMIL C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenyl chloroformate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.3290g/mL
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO2C6H4F
Brydningsindeks 1.4923 to 1.4943
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.329
Formel vægt 174.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske