Få mere at vide
4-Fluorophenethylealcohol, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10430731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10430731 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10430731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311980250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7589-27-7
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.16
MDL nummer MFCD00002898
InChI nøgle MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl ethanol, 4-fluorophenethyl alcohol, 4-fluorophenylethanol, benzeneethanol, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 4-fluorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, p-fluoro, 4-fluorobenzeneethanol, 4fa
PubChem CID 82068
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol
SMIL OCCC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenethyl alcohol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 1.1200g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H4CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Formel vægt 140.16
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid