Få mere at vide
4-fluorphenethylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694165 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694165 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10694165 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398050050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 332-42-3 | C8H8BrF | 203.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorophenethyl bromide
CAS 332-42-3
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul eller hvid til gul
Tæthed 1.4498g/mL
Kogepunkt 100°C to 104°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8BrF
Lineær formel FC6H4(CH2)2Br
Brydningsindeks 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD03844794
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.4498
Synonym 1-2-bromoethyl-4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-2-bromoethyl benzene, 4-fluorophenethyl bromide, 2-4-fluorophenyl ethyl bromide, 1-bromo-2-4-fluorophenyl ethane, 2-4-fluorophenyl ethylbromide, 4-fluorophenylethyl bromide, 1-2-bromo-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-fluoro, 1-2-bromoethyl-4-fluoro-benzene
InChI nøgle FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C(CCBr)C=C1
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-4-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 203.05
PubChem CID 573153
Formel vægt 203.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenethyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.