Få mere at vide
4-fluoromandelsyre, 98%
Artikelnummer. 11435393
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435393 25 g 25g
11415393 1 g 1g
11425393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13391.14
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 395-33-5 | C8H7FO3 | 170,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 395-33-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00044402,MFCD20638902
InChI nøgle RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoromandelic acid
Smeltepunkt 133 °C til 138 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2211001
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.