Få mere at vide
4-Fluoromandelic acid, 98%
Artikelnummer. 11415393
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415393 1 g 1g
11425393 5 g 5g
11435393 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 395-33-5 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-33-5
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00044402,MFCD20638902
InChI nøgle RWCMOQXHIDWDDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoromandelic acid, 2-4-fluorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-fluoro mandelic acid, 4-fluorophenyl hydroxy acetic acid, p-fluoromandelic acid, 4-fluoro mandelic acid, 4-fluoromandelicacid, 4-fluoro-alpha-hydroxybenzeneacetic acid, 4-fluoro-dl-mandelic acid, 4-fluoro hydroxy acetic acid
PubChem CID 98068
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)-2-hydroxyeddikesyre
SMIL OC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoromandelic acid
Smeltepunkt 133°C to 138°C
Mængde 1 g
Beilstein 2211001
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%