Få mere at vide
4'-fluorisobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341969
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341969 5 g 5g
11331969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26036.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26393-91-9
Molekylær formel C10H11FO
Molekylvægt (g/mol) 166.20
MDL nummer MFCD04038305
InChI nøgle MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone
PubChem CID 2782829
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-2-methylpropan-1-on
SMIL CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoroisobutyrophenone
Brydningsindeks 1.498
Mængde 5 g
Formel vægt 166.19
Procent renhed 97%