Få mere at vide
4-Fluorodiphenylether, 99%
Artikelnummer. 11459327
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459327 100 g 100g
11439327 5 g 5g
11449327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21380.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 330-84-7 | C12H9FO | 188,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 330-84-7
Molekylær formel C12H9FO
Molekylvægt (g/mol) 188.20
MDL nummer MFCD00055239
InChI nøgle AODSTUBSNYVSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorodiphenyl ether, 4-fluorophenyl phenyl ether, benzene, 1-fluoro-4-phenoxy, 4-fluoro-1-phenoxybenzene, 4-fluorodiphenylether, 4-fluorophenoxybenzene, pubchem1899, 4-fluoroduphenyl ether, 4-fluorophenylphenylether, #
PubChem CID 67614
IUPAC navn 1-fluor-4-phenoxybenzen
SMIL FC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorodiphenyl ether
Brydningsindeks 1.557
Mængde 100 g
Formel vægt 188.2
Procent renhed 99%