Få mere at vide
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 15446007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446007 5 g 5g
15436007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33208.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5731-10-2 | C13H8FO2 | 215.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5731-10-2
Molekylær formel C13H8FO2
Molekylvægt (g/mol) 215.20
MDL nummer MFCD01631909
InChI nøgle LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 243°C to 244°C
Mængde 5 g
Formel vægt 216.21
Procent renhed 96%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.