Få mere at vide
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 96%
Artikelnummer. 15436007
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436007 1 g 1g
15446007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33208.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5731-10-2 | C13H8FO2 | 215.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5731-10-2
Molekylær formel C13H8FO2
Molekylvægt (g/mol) 215.20
MDL nummer MFCD01631909
InChI nøgle LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 243°C to 244°C
Mængde 1 g
Formel vægt 216.21
Procent renhed 96%