Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Fluorobenzylzinc chloride, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 15405425
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405425 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15405425 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H58847.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzylzinc chloride
Navn note Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-07-5
Molekylær formel C7H6ClFZn
MDL nummer MFCD01319879
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Synonym zinc 2+ ion 4-fluorophenyl methanide chloride
InChI nøgle HEXMIUITECMJJV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [CH2-]C1=CC=C(C=C1)F.Cl[Zn+]
IUPAC navn chlorozinc(1+);1-fluoro-4-methanidylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 209.953
PubChem CID 2778179
Formel vægt 209.96