Få mere at vide
4-Fluorobenzylamine, 98+%
Artikelnummer. 11432867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432867 250 g 250g
11412867 10 g 10g
11422867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15486.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-75-0 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-fluorbenzylamin bruges som et kaliumkanalblokerende middel. Det bruges til syntese af nye tris-jern(III)-chelater af 3-hydroxy-4-pyridinon-ligander. Den reagerer medα - ogγ -carboxylgrupper i folinsyre for at give 18F-mærket folat2. Det er en vigtig byggesten til syntesen af 18F-mærkede forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluorobenzylamin bruges som et kaliumkanalblokerende middel. Det bruges til syntese af nye tris-jern(III)-chelater af 3-hydroxy-4-pyridinon-ligander. Den reagerer medα - ogγ -carboxylgrupper i folinsyre for at give 18F-mærket folat2. Det er en vigtig byggesten til syntesen af 18F-mærkede forbindelser.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Uforeneligt med oxidationsmiddel, luft, kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-75-0
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.146
MDL nummer MFCD00008120
InChI nøgle IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzylamine, 4-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 4-fluoro, p-fluorobenzylamine, benzylamine, p-fluoro, p-fluorobenzyl amine, 4-fluoro-benzylamine, 1-4-fluorophenyl methanamine, 4-fluorobenzyl amine, chembl12392
PubChem CID 67326
IUPAC navn (4-fluorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC=C1CN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzylamine
Tæthed 1.095
Kogepunkt 182°C to 183°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.513
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Beilstein 636501
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 125.15
Procent renhed ≥98%