Få mere at vide
4-Fluorobenzyl mercaptan, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11617968 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11617968 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11617968 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443900010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl mercaptan
CAS 15894-04-9
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1570g/mL
Kogepunkt 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7FS
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.157
Synonym 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
InChI nøgle RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CS)F
IUPAC navn (4-fluorphenyl)methanthiol
Molekylvægt (g/mol) 142.2
PubChem CID 85171
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzyl mercaptan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.