Få mere at vide
4-Fluorbenzyl mercaptan, 96%
Artikelnummer. 11409382
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409382 1 g 1g
11419382 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409382 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10126.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15894-04-9 | C7H7FS | 142,191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15894-04-9
Molekylær formel C7H7FS
Molekylvægt (g/mol) 142.191
MDL nummer MFCD00040724
InChI nøgle RKTRHMNWVZRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl mercaptan, 4-fluorophenyl methanethiol, 4-fluorobenzylmercaptan, 4-fluoro benzyl mercaptan, 4-fluorobenzenemethanethiol, p-fluorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methanethiol, 4-fluorobenzylthiol, 4-fluorobenzyl thiol
PubChem CID 85171
IUPAC navn (4-fluorphenyl)methanthiol
SMIL C1=CC(=CC=C1CS)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl mercaptan
Tæthed 1.157
Kogepunkt 72°C to 74°C (15 mmHg)
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2242520
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.2
Procent renhed 96%