Få mere at vide
4-Fluorbenzyl isocyanat, 98%
Artikelnummer. 10301534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10301534 5 g Glasflaske 5g
10155900 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10301534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 319300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 132740-43-3 | C8H6FNO | 151,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132740-43-3
Molekylær formel C8H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 151.14
MDL nummer MFCD00673062
InChI nøgle HHSIWJYERNCLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl isocyanate, 1-fluoro-4-isocyanatomethyl benzene, 4-fluorobenzylisocyanate, 4-fluorophenyl methanisocyanate, 4-fluorobezylisocyanate, acmc-1c0to, intermediates-zcf02017, 4-fluoro benzyl isocyanate, 4-fluorophenyl methyl isocyanate
PubChem CID 2733376
IUPAC navn 1-fluor-4-(isocyanatomethyl)benzen
SMIL FC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl isocyanate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.1860g/mL
Kogepunkt 211,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2NCO
Brydningsindeks 1,5040 til 1,5060
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.186
Formel vægt 151.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske