Få mere at vide
4-fluorbenzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477676
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477676 500 g 500g
11457676 25 g 25g
11467676 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14686.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-11-4 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-11-4
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.573
MDL nummer MFCD00000913
InChI nøgle IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
PubChem CID 9602
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl chloride
Smeltepunkt -18°C
Tæthed 1.214
Kogepunkt 185°C
Flammepunkt 69°C (156°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.513
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742272
Formel vægt 144.58
Procent renhed 99%