Få mere at vide
4-Fluorobenzyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10685342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685342 25 mL Glasflaske 25ml
10570921 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352-11-4 | C7H6ClF | 144.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-11-4
Molekylær formel C7H6ClF
Molekylvægt (g/mol) 144.58
MDL nummer MFCD00000913
InChI nøgle IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluorotoluene, p-fluorobenzyl chloride, 4-fluorobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-fluoro, 1-chloromethyl-4-fluoro-benzene, alpha-chloro-4-fluorotoluene, ccris 5107, chloro-4-fluorotoluene
PubChem CID 9602
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -18°C
Farve Gul
Tæthed 1.2070g/mL
Kogepunkt 181°C
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1.5120 to 1.514
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.207
Formel vægt 144.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.