Få mere at vide
4-Fluorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11429532
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429532 10 g 10g
11439532 50 g 50g
11449532 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429532 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10208.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-46-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-46-1
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.03
MDL nummer MFCD00000359
InChI nøgle NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
PubChem CID 68021
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(CBr)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzyl bromide
Tæthed 1.53
Kogepunkt 84°C to 85°C (15 mmHg)
Flammepunkt 66°C (150°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.547
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636507
Formel vægt 189.03
Procent renhed 97%