Få mere at vide
4-Fluorobenzoylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 15498578
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498578 1 g 1g
15408588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15498578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61988.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4640-67-9 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in dimethylformamide, dimethyl sulfoxide.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4640-67-9
Molekylær formel C9H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 163.15
MDL nummer MFCD00662062
InChI nøgle LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoylacetonitrile, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanenitrile, p-fluorobenzoylacetonitrile, unii-k1ltb8k2dh, 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionitrile, k1ltb8k2dh, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionitrile, benzenepropanenitrile, 4-fluoro-beta-oxo, alpha-cyano-4-fluoroacetophenone, acetonitrile, p-fluorobenzoyl
PubChem CID 2783172
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoylacetonitrile
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 163.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof