Få mere at vide
4-fluorobenzoylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 11489783
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489783 500 g 500g
11469783 25 g 25g
11479783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12946.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158,556 g/mol
Det bruges til syntese af polyphenylenether og thioetherketoner og også i syntesen af fluorerede poly(aryletherketoner) indeholdende 1,4-naphthalendele. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af polyphenylenether og thioetherketoner og også til syntese af fluorerede poly(aryletherketoner) indeholdende 1,4-naphthalendele. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af plast.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra baser, vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-43-0
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.556
MDL nummer MFCD00000684
InChI nøgle CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
IUPAC navn 4-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoyl chloride
Smeltepunkt 10 °C til 12 °C
Tæthed 1.326
Kogepunkt 193 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Lugt Surt
Brydningsindeks 1.532
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386215
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 158.56
Procent renhed 98%