Få mere at vide
4-fluorobenzoylchlorid, 98 %
Artikelnummer. 10677312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677312 25 mL Glasflaske 25ml
10193580 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.23 DKK
    274.65 DKK / 25ml
    Spare 30.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 403-43-0 | C7H4ClFO | 158,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-43-0
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD00000684
InChI nøgle CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-fluoro, p-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid chloride, 4-fluorobenzoylchloride, fluorobenzoyl 4-chloride, 4-fluorobenzoic acid chloride, p-fluorobenzoylchloride, p-fluorobenzoyl choride, 4-flurobenzoyl chloride
PubChem CID 67879
IUPAC navn 4-fluorbenzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 9,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 82,0 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4COCl
Brydningsindeks 1,5299 til 1,5319
Mængde 25 mL
Beilstein 09, I, 137
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 158.56
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.