Få mere at vide
4-Fluorobenzotrifluorid, 98+%
Beskrivelse
4-Fluorbenzotrifluorid blev anvendt i syntesen af 2,2a-bis(trifluormethylphenoxy)biphenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2a-biphenol, (S)-fluoxetin, potent hæmmer af neuronal serotoninoptagelse og 1- arylsubstituerethydrophthalenederivatoxy-2-thalenederivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-fluorbenzotrifluorid blev anvendt i syntesen af 2,2′ -bis(trifluormethylphenoxy)biphenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2′ -biphenol, (S)-fluoxetin, potent hæmmer af neuronal serotoninoptagelse og 1-aryloxy-2-substituerede aminomethyltetrahydronaphthalenderivater.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | -42 °C |
| Tæthed | 1.295 |
| Kogepunkt | 103 °C til 105 °C |
| Flammepunkt | 10 °C (50 °F) |
| Brydningsindeks | 1.401 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1909390 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |