Få mere at vide
4-Fluorobenzotrifluoride, 98+%
Artikelnummer. 11441013
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441013 5 g 5g
11455363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13377.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-44-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
4-Fluorbenzotrifluorid blev anvendt i syntesen af 2,2a-bis(trifluormethylphenoxy)biphenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2a-biphenol, (S)-fluoxetin, potent hæmmer af neuronal serotoninoptagelse og 1- arylsubstituerethydrophthalenederivatoxy-2-thalenederivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-fluorbenzotrifluorid blev anvendt i syntesen af 2,2′ -bis(trifluormethylphenoxy)biphenyl via nukleofil aromatisk substitutionsreaktion med 2,2′ -biphenol, (S)-fluoxetin, potent hæmmer af neuronal serotoninoptagelse og 1-aryloxy-2-substituerede aminomethyltetrahydronaphthalenderivater.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-44-8
Molekylær formel C7H4F4
Molekylvægt (g/mol) 164.103
MDL nummer MFCD00000399
InChI nøgle UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, p-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, p-fluorotrifluoromethylbenzene, p-trifluoromethyl fluorobenzene, 4-flourobenzotrifluoride, a,a,a,4-tetrafluorotoluene, 4-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67873
IUPAC navn 1-fluor-4-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 1.295
Kogepunkt 103°C to 105°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Brydningsindeks 1.401
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1909390
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 164.1
Procent renhed ≥98%