Få mere at vide
4-Fluorbenzophenon, 97%
Artikelnummer. 11499123
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499123 25 g 25g
11409133 100 g 100g
11419133 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11185.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 345-83-5 | C13H9FO | 200,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-83-5
Molekylær formel C13H9FO
Molekylvægt (g/mol) 200.21
MDL nummer MFCD00000352
InChI nøgle OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC navn (4-fluorphenyl)-phenylmethanon
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzophenone
Smeltepunkt 45 °C til 49 °C
Kogepunkt 130 °C til 132 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1869800
Formel vægt 200.21
Procent renhed 97%