Få mere at vide
4-fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543141 25 g Glasflaske 25g
10478350 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160810250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-02-1
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.11
MDL nummer MFCD00001812
InChI nøgle AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC navn 4-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzonitrile
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Farve Hvid
Kogepunkt 188°C (750.0 mmHg)
Flammepunkt 65°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CN
Mængde 25 g
Beilstein 09, I, 138
Formel vægt 121.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.