Få mere at vide
4-fluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020915
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11469953
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13028.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.114 g/mol
4-Fluorobenzonitril bruges som kemisk mellemprodukt, opløsningsmiddel til parfume og lægemidler, stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, HPLC-analyse, katalysator og komponent i overgangsmetalkomplekskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorobenzonitril bruges som kemisk mellemprodukt, opløsningsmiddel til parfume
og lægemidler, stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, HPLC-analyse, katalysator og komponent i overgangsmetalkomplekskatalysatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-02-1
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.114
MDL nummer MFCD00001812
InChI nøgle AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC navn 4-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Kogepunkt 186°C to 188°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Almond-like
Mængde 5 g
Beilstein 2041517
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 121.11
Procent renhed 99%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.