Få mere at vide
4-Fluorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11489953
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489953 100 g 100g
11469953 5 g 5g
11479953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13028.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121,114 g/mol
4-Fluorobenzonitril bruges som kemisk mellemprodukt, opløsningsmiddel til parfume og lægemidler, stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, HPLC-analyse, katalysator og komponent i overgangsmetalkomplekskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluorobenzonitril bruges som kemisk mellemprodukt, opløsningsmiddel til parfume
og lægemidler, stabilisator til chlorerede opløsningsmidler, HPLC-analyse, katalysator og komponent i overgangsmetalkomplekskatalysatorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-02-1
Molekylær formel C7H4FN
Molekylvægt (g/mol) 121.114
MDL nummer MFCD00001812
InChI nøgle AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC navn 4-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 34 °C til 37 °C
Kogepunkt 186 °C til 188 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Mandelagtig
Mængde 100 g
Beilstein 2041517
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 121.11
Procent renhed 99%