Få mere at vide
4-Fluorobenzonitrile, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10265934
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10265934 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10265934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01283DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzonitrile
CAS 1194-02-1
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C7H4FN
Mængde 1 g
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
InChI nøgle AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)F
IUPAC navn 4-fluorobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 121.114
PubChem CID 14517
Formel vægt 121.11