Få mere at vide
4-Fluorobenzoic hydrazide, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10785832 1 g 1g
10506640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10785832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 456-06-4
Molekylær formel C7H7FN2O
Molekylvægt (g/mol) 154.14
InChI nøgle UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzhydrazide, 4-fluorobenzoic hydrazide, p-fluorobenzoic acid hydrazide, p-fluorobenzoylhydrazine, 4-fluorobenzoic acid hydrazide, hydrazine, p-fluorobenzoyl, 4-fluoro benzoyl hydrazine, benzoic acid, p-fluoro-, hydrazide, 4-fluorobenzenecarbohydrazide, 4-fluoro-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 9972
IUPAC navn 4-fluorobenzohydrazide
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoic hydrazide
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Farve Brown to Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 154.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzoic hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.