Få mere at vide
4-Fluorobenzoisk anhydrid, 97%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzoic anhydride |
| Smeltepunkt | 111 °C til 115 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand. (0,26g/L) (25 °C), |
| Formel vægt | 262.21 |
| Procent renhed | 97% |