Få mere at vide
4-Fluorobenzoisk anhydrid, 97%
Artikelnummer. 15456347
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456347 1 g 1g
15466347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15456347 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33527.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Add to basket
CAS: 25569-77-1 | C14H8F2O3 | 262,21 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25569-77-1
Molekylær formel C14H8F2O3
Molekylvægt (g/mol) 262.21
MDL nummer MFCD00425938
InChI nøgle BBLXFRIGTQYGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzoic anhydride, p-fluorobenzoic anhydride, benzoic acid, p-fluoro-, anhydride, benzoic acid, 4-fluoro-, anhydride, 4-fluorobenzoicanhydride, 4-fluorophenyl anhydride #, bis p-fluorobenzoic anhydride, 4-fluorobenzoic acid, anhydride, 4-fluorobenzoyl 4-fluorobenzoate, 4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
PubChem CID 579438
IUPAC navn (4-fluorbenzoyl) 4-fluorbenzoat
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoic anhydride
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 262.21
Procent renhed 97%