Få mere at vide
4-Fluorobenzoinsyre, 99%
Artikelnummer. 10606362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606362 25 g Plastflaske 25g
10041680 100 g Plastflaske 100g
10579043 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156160250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-22-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.11
MDL nummer MFCD00002530
InChI nøgle BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC navn 4-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184,0 °C til 187,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel FC6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 333
Merck Index 15, 4203
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 140.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.