Få mere at vide
4-Fluorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11438096
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438096 500 g 500g
11418096 25 g 25g
11428096 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14129.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 456-22-4 | C7H5FO2 | 140,113 g/mol
4-fluorbenzoesyre bruges som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-fluorbenzoesyre bruges som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, varmt vand, methanol og ether. Meget lidt opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-22-4
Molekylær formel C7H5FO2
Molekylvægt (g/mol) 140.113
MDL nummer MFCD00002530
InChI nøgle BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
PubChem CID 9973
ChEBI CHEBI:20364
IUPAC navn 4-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 183 °C til 187 °C
Tæthed 1.47
Mængde 500 g
Beilstein 1906922
Merck Index 14,4171
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol, varmt vand, methanol og æter. Meget let opløseligt i koldt vand.
Formel vægt 140.11
Procent renhed 98%