Få mere at vide
4-Fluorobenzoinsyre, 98%
Beschreibung
4-fluorbenzoesyre bruges som mellemprodukt til agrokemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i alkohol, varmt vand, methanol og ether. Meget lidt opløselig i koldt vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 183 °C til 187 °C |
| Tæthed | 1.47 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1906922 |
| Merck Index | 14,4171 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol, varmt vand, methanol og æter. Meget let opløseligt i koldt vand. |
| Formel vægt | 140.11 |
| Procent renhed | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Fluorobenzoic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorobenzoic acid