Få mere at vide
4-fluorbenzensulfonamid, 98+%
Artikelnummer. 15402208
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15402208 250 mg 250mg
15482198 1 g 1g
15492198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55834.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
CAS: 402-46-0 | C6H6FNO2S | 175,177 g/mol
4-fluorbenzensulfonamid, bruges til at fremstille bis-(4-fluor-benzensulfonyl)-amin med 4-fluor-benzensulfonylchlorid ved en temperatur på 55-60°C. Denne reaktion vil kræve reagens OH-.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4
-fluorbenzensulfonamid, bruges til at fremstille bis-(4-fluor-benzensulfonyl)-amin med 4-fluor-benzensulfonylchlorid ved en temperatur på 55 - 60°C. Denne reaktion vil kræve reagens OH-.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-46-0
Molekylær formel C6H6FNO2S
Molekylvægt (g/mol) 175.177
MDL nummer MFCD00025384
InChI nøgle LFLSATHZMYYIAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzenesulfonamide, 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-fluorobenzene-1-sulfonamide, p-fluorobenzenesulphonamide, 4-flourobenzenesulfonamide, 4-fluoro-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-fluoro, benzenesulfonamide, 4-fluoro, pubchem2167, acmc-1acsj
PubChem CID 120231
IUPAC navn 4-fluorbenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 124 °C til 127 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 175.18
Procent renhed ≥98%