Få mere at vide
4-Fluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11428586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428586 1 g 1g
11438586 5 g 5g
11448586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15991.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1765-93-1 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1765-93-1
Molekylær formel C6H6BFO2
Molekylvægt (g/mol) 139.92
MDL nummer MFCD00039136
InChI nøgle LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
IUPAC navn (4-fluorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 260°C to 265°C
Mængde 1 g
Beilstein 2829653
Formel vægt 139.92
Procent renhed 97%