Få mere at vide
4-fluorbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347006 100 g 100g
11327006 5 g 5g
11337006 25 g 25g
3 options
Artikelnummer. 11347006
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06831.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 824-75-9 | C7H6FNO | 139.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-75-9
Molekylær formel C7H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 139.129
MDL nummer MFCD00007992
InChI nøgle VNDHYTGVCGVETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzamide, benzamide, 4-fluoro, benzamide, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid amide, 4-fluoro-benzamide, unii-yb79f3xb1g, yb79f3xb1g, 4fluorobenzamide, 4-fluorobenzoamide, pubchem3407
PubChem CID 71572
IUPAC navn 4-fluorobenzamide
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzamide
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 100 g
Beilstein 1859744
Formel vægt 139.13
Procent renhed 98%