Få mere at vide
4-fluorbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337006
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337006 25 g 25g
11327006 5 g 5g
11347006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06831.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-75-9 | C7H6FNO | 139.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-75-9
Molekylær formel C7H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 139.129
MDL nummer MFCD00007992
InChI nøgle VNDHYTGVCGVETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzamide, benzamide, 4-fluoro, benzamide, p-fluoro, p-fluorobenzoic acid amide, 4-fluoro-benzamide, unii-yb79f3xb1g, yb79f3xb1g, 4fluorobenzamide, 4-fluorobenzoamide, pubchem3407
PubChem CID 71572
IUPAC navn 4-fluorbenzamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)N)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzamide
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 25 g
Beilstein 1859744
Formel vægt 139.13
Procent renhed 98%