Få mere at vide
4-Fluorobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
4-Fluorobenzaldehyd anvendes til fremstilling af pyrazolopyridinderivat, som finder anvendelse som mitogenaktiveret proteinkinase (MAPK)-hæmmer. Det tjener også som et syntetisk mellemprodukt i fremstillingen af farmaceutiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Fluorobenzaldehyd anvendes til fremstilling af pyrazolopyridinderivat, som finder anvendelse som mitogenaktiveret proteinkinase (MAPK)-hæmmer. Det tjener også som et syntetisk mellemprodukt i fremstillingen af farmaceutiske forbindelser.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluorobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Tæthed | 1.175 |
| Kogepunkt | 180 °C til 181 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (133 °F) |
| Brydningsindeks | 1.521 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1989 |
| Beilstein | 385857 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |