Få mere at vide
4-Fluorobenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 10533901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533901 50 mL Glasflaske 50ml
10605022 250 mL Glasflaske 250ml
10339093 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156150500
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 459-57-4 | C7H5FO | 124,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-57-4
Molekylær formel C7H5FO
Molekylvægt (g/mol) 124.11
MDL nummer MFCD00003378
InChI nøgle UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro, 4-fluoro-benzaldehyde, para-fluorobenzaldehyde, p-fluorbenzaldehyde, fluorobenzaldehyde 4-, benzaldehyde, p-fluoro, pfad, 4-fluoro benzaldehyde, para fluoro benzaldehyde
PubChem CID 68023
IUPAC navn 4-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluorobenzaldehyde
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -10,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 181,0 °C (758,0 mmHg)
Flammepunkt 56 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CHO
Brydningsindeks 1,5195 til 1,5215
Mængde 50 mL
Beilstein 07, I, 132
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar. Andre opløseligheder: opløselige i ether, acetone, benzen og alkohol
Formel vægt 124.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.