Få mere at vide
4-fluoranisol, 99%
Artikelnummer. 10376890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10376890 25 mL Glasflaske 25ml
10192190 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376890 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 119310250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 459-60-9 | C7H7FO | 126,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-60-9
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00000348
InChI nøgle VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC navn 1-fluor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoroanisole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -45 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 157 °C
Flammepunkt 43 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4OCH3
Brydningsindeks 1,4867 til 1,4887
Mængde 25 mL
Beilstein 06, I, 98
Specifik vægtfylde 1.11
Formel vægt 126.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.