Få mere at vide
4-fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456236
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456236 25 g 25g
11466236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23048.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
4-Fluoroanisol er et råmateriale til medicin og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoroanisol er et råmateriale til medicin og mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt og godt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-60-9
Molekylær formel C7H7FO
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00000348
InChI nøgle VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
PubChem CID 9987
IUPAC navn 1-fluor-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoroanisole
Smeltepunkt -45°C
Kogepunkt 156°C to 158°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1281425
Formel vægt 126.13
Procent renhed 99%