Få mere at vide
4-fluoranilin, 99%
Artikelnummer. 11457457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457457 500 g 500g
11437457 25 g 25g
11447457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15597.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111,12 g/mol
Det finder sin anvendelse som et analytisk reagens i enzymatisk påvisning af glucose. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og plantevækstregulatorer. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af Flumazenil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sin anvendelse som et analytisk reagens ved enzymatisk påvisning af glucose. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og plantevækstregulatorer. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af Flumazenil.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-40-4
Molekylær formel C6H6FN
Molekylvægt (g/mol) 111.12
MDL nummer MFCD00007829
InChI nøgle KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
PubChem CID 9731
ChEBI CHEBI:28546
IUPAC navn 4-fluoranilin
SMIL NC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoroaniline
Smeltepunkt -2 °C
Tæthed 1.158
Kogepunkt 186 °C til 187 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.54
Mængde 500 g
FN nummer UN2941
Beilstein 742030
Merck Index 14,4169
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 111.12
Procent renhed 99%