Få mere at vide
4-fluoranilin, 99%
Beskrivelse
Det finder sin anvendelse som et analytisk reagens i enzymatisk påvisning af glucose. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og plantevækstregulatorer. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af Flumazenil.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det finder sin anvendelse som et analytisk reagens ved enzymatisk påvisning af glucose. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og plantevækstregulatorer. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af Flumazenil.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoroaniline |
| Smeltepunkt | -2 °C |
| Tæthed | 1.158 |
| Kogepunkt | 186 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 73 °C (163 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.54 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2941 |
| Beilstein | 742030 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Fluoroaniline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoroaniline