Få mere at vide
4-fluor-trans-beta-styrylboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497765 1 g 1g
15417775 250 mg 250mg
15407775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30578.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 504433-86-7 | C14H18BFO2 | 248.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504433-86-7
Molekylær formel C14H18BFO2
Molekylvægt (g/mol) 248.10
MDL nummer MFCD12546189
InChI nøgle ZJRAXVMUDOVAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-2-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-fluorophenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-p-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-trans-2-4-fluorophenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 11207378
IUPAC navn 2-[(E)-2-(4-fluorphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 248.11
Procent renhed 97%