Få mere at vide
4-fluor-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491728
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491728 5 g 5g
11401738 25 g 25g
11411738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13977.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 367-31-7 | C6H7FN2 | 126.134 g/mol
4-Fluoro-o-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-o-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 367-31-7
Molekylær formel C6H7FN2
Molekylvægt (g/mol) 126.134
MDL nummer MFCD00042228
InChI nøgle KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diamino-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1,2-phenylenediamine, 3,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-o-phenylenediamine, 2-amino-4-fluoroaniline, 4-fluoro-1,2-diaminobenzene, 3,4-diamino-1-fluorobenzene, 5-fluoro-1,2-diaminobenzene, 4-fluoro-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro
PubChem CID 164584
IUPAC navn 4-fluorbenzen-1,2-diamin
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 91°C to 95°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2081075
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 126.13
Procent renhed 97%