Få mere at vide
4-Fluoro-N-methylbenzylamine, 97%
Artikelnummer. 15490678
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490678 1 g 1g
15400688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490678 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54369.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 405-66-3 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 405-66-3
Molekylær formel C8H10FN
Molekylvægt (g/mol) 139.173
MDL nummer MFCD03839848
InChI nøgle SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-fluorobenzylamine, 4-fluoro-n-methylbenzylamine, 4-fluoro-benzyl-methyl-amine, 1-4-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-fluorobenzyl-n-methylamine, 4-fluoro-n-methyl benzylamine, 4-fluorophenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-fluoro-n-methyl, 1-4-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-1aek3
PubChem CID 736860
IUPAC navn 1-(4-fluorphenyl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Tæthed 1.056
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 71°C (160°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 139.17
Procent renhed 97%