Få mere at vide
4-Fluor-alfa-toluensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 15494197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494197 1 g 1g
15404207 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31605.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208,631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103360-04-9
Molekylær formel C7H6ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 208.631
MDL nummer MFCD01631930
InChI nøgle UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
PubChem CID 2759108
IUPAC navn (4-fluorphenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 58 °C til 61 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 208.64
Procent renhed 97%