Få mere at vide
4-Fluor-alfa-methylstyren, 95%
Artikelnummer. 11478126
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478126 250 g 250g
11458126 10 g 10g
11468126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14147.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136,169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 350-40-3
Molekylær formel C9H9F
Molekylvægt (g/mol) 136.169
MDL nummer MFCD00042297
InChI nøgle VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
PubChem CID 67690
IUPAC navn 1-fluor-4-prop-1-en-2-ylbenzen
SMIL CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Tæthed 1.009
Kogepunkt 183 °C
Flammepunkt 53 °C (127 °F)
Brydningsindeks 1.511
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2039696
Formel vægt 136.17
Procent renhed 95%