Få mere at vide
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11453058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453058 25 g 25g
11433058 1 g 1g
11443058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18776.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61721-07-1
Molekylær formel C7H4F4O
Molekylvægt (g/mol) 180.102
MDL nummer MFCD00043875
InChI nøgle DHPCRFYUUWAGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-m-cresol, fhbtf, pubchem4147, acmc-209mvr, ksc495a2b
PubChem CID 601854
IUPAC navn 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Kogepunkt 84°C to 86°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2098736
Formel vægt 180.1
Procent renhed 97%