Få mere at vide
4-fluor-3-(trifluormethyl)phenacylbromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139679
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10139679 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10139679 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00240DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H5BrF4O
Mængde 1 g
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
InChI nøgle BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
IUPAC navn 2-brom-1-[4-fluor-3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 285.036
PubChem CID 2778787
Formel vægt 285.04
Procent renhed 95%